Merck
S1881
Supelco
Natriumbismutat Hydrat
≥80%
About This Item
Lineare Formel:
NaBiO3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.97 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Assay
≥80%
SMILES String
O.[Na+].[O-][Bi](=O)=O
InChI
1S/Bi.Na.H2O.3O/h;;1H2;;;/q;+1;;;;-1
InChIKey
UQGDUPFKOOSTOS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves