Wichtige Dokumente
S1300
Monoclonal Anti-L-Selectin (CD62L) antibody produced in mouse
2 mg/mL, clone FMC46, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
-NotTranslated-
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
FMC46, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 74-95 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SELL(6402)
Verwandte Kategorien
Spezifität
5th Workshop: Code No. S061
Immunogen
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)