Wichtige Dokumente
S0755
Dimethylsuccinat
Synonym(e):
Bernsteinsäure-Dimethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.3 mmHg ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
689 °F
Expl.-Gr.
8.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-19 °C (lit.)
Dichte
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?