Merck
RF45645P-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-64-5-PCR, non aerosol tight, to hold, 64 x 0.2 mL PCR tubes, lid
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
Leistungsmerkmale
lid
to hold 64 x 0.2 mL PCR tubes
non aerosol tight
strip rotor
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022654209 (NA)
Eppendorf® 5427714006 (EU)
Parameter
13,543 × g max. RCF
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5430/5430R
Allgemeine Beschreibung
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)