Merck
EP5409710001
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-48-11, aerosol-tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol-tight
fixed angle rotor
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5409710001 (Global)
Parameter
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5427R
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG