Merck
RAB1712
Sigma-Aldrich
Human SOX17 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Größe auswählen
96 WELLS
CHF 791.00
CHF 791.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
96 WELLS
CHF 791.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 791.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.03 ng/mL
standard curve range: 0.024-25 ng/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... SOX17(64321)
Allgemeine Beschreibung
This ELISA antibody pair detects human SOX17. Other species not yet determined.
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Sonstige Hinweise
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)