Merck
RAB1237
Feline Resistin ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 KIT
CHF 822.00
CHF 822.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
feline
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
feline
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
RAB1231RAB1224RAB1235
species reactivity
feline
species reactivity
feline
species reactivity
equine
species reactivity
feline
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
This ELISA antibody pair detects Feline Resistin (RETN)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)