Merck
RAB1129
Sigma-Aldrich
Mouse VEGF-B ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Größe auswählen
96 WELLS
CHF 502.00
CHF 502.00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
96 WELLS
CHF 502.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 502.00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.6 ng/ml
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Vegfb(22340)
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Sonstige Hinweise
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)