Merck
RAB1094
Sigma-Aldrich
Human ULBP-1 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Größe auswählen
96 WELLS
CHF 502.00
CHF 502.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
96 WELLS
CHF 502.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 502.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.4 ng/ml
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ULBP1(80329)
Allgemeine Beschreibung
This ELISA antibody pair detects Human UL16 Binding Protein-1 (ULBP1)
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Sonstige Hinweise
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)