Wichtige Dokumente
RAB0960
Phosphotyrosine FER / Tyrosine-protein Kinase Fer ELISA Kit
Größe auswählen
CHF 791.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 791.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type: human cell lysate
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FER(2241)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDB
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)