Merck
RAB0663
Sigma-Aldrich
Human GPRASP1 / G-Protein Coupled Receptor-associated Sorting Protein 1 ELISA Kit
Größe auswählen
96 WELLS
CHF 526.00
CHF 526.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
96 WELLS
CHF 526.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 526.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 20.48-5000 pg/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GPRASP1(9737)
Allgemeine Beschreibung
The antibody pair provided in this kit recognizes human G-Protein Coupled Receptor-associated Sorting Protein 1.
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDB
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDB
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDB
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)