Wichtige Dokumente
RAB0460
Human TGF-β 1 ELISA Kit
for serum, plasma, and cell culture supernatants
Synonym(e):
TGF-beta-1, Transforming growth factor beta-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 80 pg/mL
standard curve range: 0.0823-60 ng/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TGFB1(7040)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Human transforming growth factor-β1 (TGF-β1) ELISA Kit has been used to measure level of TGF-β1 released from tubular cells.
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?