Merck
RA4384-EP
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-4-38, aerosol-tight, with 4 x 100 mL round buckets
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
Leistungsmerkmale
to hold 1.5 - 100 mL tubes
to hold x blood collection and cell culture tubes
aerosol-tight
swing bucket rotor
with 4 x 100 mL round buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022639048 (NA)
Eppendorf® 5702720003 (EU)
Parameter
3,000 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5702/5702R/502RH
Allgemeine Beschreibung
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)