EP5702734004
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 50 ml, pack of 2 ea
Größe auswählen
CHF 118.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 118.00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds Vacutainer and Falcon tubes 50 ml
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702734004
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 100 mL round buckets
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)