Wichtige Dokumente
R9894
Ras human
Wild type, recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
H-Ras, rH-RAS, WT
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
28 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... RASGEF1B(153020)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?