R5653
Monoclonal Anti-hnRNP-Q antibody produced in mouse
clone 18E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-Q
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
18E4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 55-70 kDa
Speziesreaktivität
mouse, bovine, human, rat, canine, Xenopus, chicken
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa total cell extract
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SYNCRIP(10492)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)