Merck
R1000
Sigma-Aldrich
Resorcinol
~99%, crystalline
Synonym(e):
1,3-Benzenediol
About This Item
Lineare Formel:
C6H4-1,3-(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.11
Beilstein:
906905
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Dampfdichte
3.8 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 21.1 °C)
Assay
~99%
Form
crystalline
Selbstzündungstemp.
1126 °F
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
109-112 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChIKey
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)