Wichtige Dokumente
R0406
Anti-RUNX1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Acute myeloid leukemia 1 protein, AML-1, Anti-CBF-α2, Anti-Core-binding Factor α2 subunit, Anti-Oncogne AML-1, Anti-PEBP2-αB, PEA2-αB, Anti-Polyomavirus enhancer-binding protein 2αB subunit, Anti-Runt-related transcription factor 1, Anti-SL3-3 enhancer factor 2αB subunit, Anti-SL3/AKV core-binding factor αB subunit
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~48 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat (predicted)
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HeLa cells
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using HeLa cell lysate
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RUNX1(861)
mouse ... Runx1(12394)
rat ... Runx1(50662)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)