MABC679
Anti-RUNX1 Antibody, clone 2B5
ascites fluid, clone 2B5, from mouse
Synonym(e):
Runt-related transcription factor 1, Acute myeloid leukemia 1 protein, Core-binding factor subunit alpha-2, CBF-alpha-2
Oncogene AML-1, Polyomavirus enhancer-binding protein 2 alpha B subunit, PEA2-alpha B, PEBP2-alpha B, SL3-3 enhancer factor 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B5, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RUNX1(861)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected RUNX1 in Jurkat cell lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
Jurkat cell lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable