Merck
Q2250
Sigma-Aldrich
3-Chinuklidon -hydrochlorid
Synonym(e):
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-on -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.63
Beilstein:
3695039
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.O=C1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6H,1-5H2;1H
InChIKey
RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable