PZ0347
CP-424,174
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
CP 424174, CP-424174, CP424174, N-[[[4-Chloro-2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]amino]carbonyl]-3-(1-hydroxy-1-methylethyl)-benzenesulfonamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(O)(C)C1=CC(S(=O)(NC(NC2=C(C(C)C)C=C(Cl)C=C2C(C)C)=O)=O)=CC=C1
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable