Wichtige Dokumente
PZ0235
PF-04691502
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-8-[trans-4-(2-hydroxyethoxy)cyclohexyl]-6-(6-methoxy-3-pyridinyl)-4-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, PF-4691502, PF04691502
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
, white to yellow to light brown
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC1=C(C(N([C@H]2CC[C@H](OCCO)CC2)C3=O)=NC(N)=N1)C=C3C4=CN=C(OC)C=C4
InChI
1S/C22H27N5O4/c1-13-17-11-18(14-3-8-19(30-2)24-12-14)21(29)27(20(17)26-22(23)25-13)15-4-6-16(7-5-15)31-10-9-28/h3,8,11-12,15-16,28H,4-7,9-10H2,1-2H3,(H2,23,25,26)/t15-,16-
InChIKey
XDLYKKIQACFMJG-WKILWMFISA-N
Angaben zum Gen
human ... MTOR(2475) , PIK3CA(5290) , PIK3CB(5291) , PIK3CD(5293) , PIK3CG(5294) , PIK3R1(5295) , PIK3R2(5296) , PIK3R3(8503) , PIK3R5(23533)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)