Merck
SML3159
WM-2474
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
WM-2474, MOZ-IN-2, N′-(2-Fluoro-5-(pyridazin-4-yl)benzoyl)benzenesulfonohydrazide, N′-(Benzenesulfonyl)-2-fluoro-5-pyridazin-4-yl-benzohydrazide, WM 1119 inactive control, WM 1119 negative control, WM 2474, WM-1119 inactive control, WM-1119 negative control, WM1119 inactive control, WM1119 negative control, WM2474
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H13FN4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(F)C=CC(C2=CC=NN=C2)=C1)NNS(=O)(C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H13FN4O3S/c18-16-7-6-12(13-8-9-19-20-11-13)10-15(16)17(23)21-22-26(24,25)14-4-2-1-3-5-14/h1-11,22H,(H,21,23)
InChI key
WYMCVPPNOFFNGE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive analog of and negative control for the potent and selective, MYST family histone acetyltransferases KAT6A and KAT6B inhibitor WM-1119.
WM-2474 is an inactive analog of and negative control (KAT6B IC50 >125 μM) for the potent and selective, MYST family histone acetyltransferases KAT6A and KAT6B inhibitor WM-1119.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)