PLA0267
Rabbit anti-ORC2 Antibody, Affinity Purified
Synonym(e):
ORC2L, origin recognition complex, origin recognition complex protein 2 homolog, subunit 2, subunit 2 (yeast homolog)-like, subunit 2 homolog, subunit 2 homolog (yeast), subunit 2-like (yeast)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_006181.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rabbit ... ORC2(4999)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable