Merck
SML3564
ML382
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
VU0485891, 2-(Cyclopropanesulfonamido)-N-(2-ethoxyphenyl)benzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(C=CC=C1)NS(C2CC2)(=O)=O)NC3=C(C=CC=C3)OCC
InChI key
RCSLEKLNDJJJLF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML382 is a positive allosteric modulator of Mas-related G-protein-coupled receptor X1 (MrgprX1, MrgX1, SNSR4), a G-protein coupled receptor (GPCR) selectively expressed in dorsal root ganglion (DRG) neurons. MrgX1 is believed to be a functional ortholog of mouse MrgC11, which has been shown to be involved in itch and pain. ML382 is selective for MrgX1 over MrgX2, MrgC11 and a panel of 68 other GPCRs, ion channels and transporters, with an EC50 value of 190 nm with an Emax value of 148% in the presence of the known ligand BAM8-22.
MrgX1 (SNSR4) positive allosteric modulator
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)