Wichtige Dokumente
P8498
Monoclonal Anti-Profilin antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 2-11H7 (MAbPRF12a), purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2-11H7 (MAbPRF12a), monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~14 kDa
Speziesreaktivität
Arabidopsis thaliana
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extract of Arabidopsis sprout
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Arabidopsis thaliana ... PFN2(829056) , PRF1(816495) , PRF3(835761)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable