P8126
Phenylbrenztraubensäure
Synonym(e):
2-Oxo-3-phenylpropansäure, 2-Oxo-3-phenylpropionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
150-154 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,11,12)
InChIKey
BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable