Wichtige Dokumente
P5954
L-α-Phosphatidylinositol Ammoniumsalz aus Glycine max (soybean)
≥97%
Synonym(e):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol), PI, PtdIns
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
soybean
Assay
≥97%
Form
powder
Funktionelle Gruppe
phospholipid
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable