Merck
P5782
Sigma-Aldrich
Poly(deoxyadenylic-thymidylic) acid sodium salt
Synonym(e):
Poly(dA-dT) • Poly(dA-dT)
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
Double-stranded alternating copolymer.
Einheitendefinition
One unit will yield an A260 of 1.0 in 1.0 ml of water (1 cm light path).
Menge
One mg is equivalent to approx. 20 A260 units.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable