P2635
Palmitoleoyl chloride
≥98%, liquid
Synonym(e):
cis-9-Hexadecenoyl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C16H29ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3/b8-7-
InChIKey
VZQFJZYVQNXVRY-FPLPWBNLSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves