Merck
P2440
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene (25) propylene glycol stearate
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
Beschreibung
non-ionic
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable