Merck
705470
Sigma-Aldrich
Vitamin K-d7 (5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3)
99 atom % D, 97% (CP Sum of E & Z Isomers)
Synonym(e):
2-Methyl-3-phytyl-1,4-naphthochinon-d7 (5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3), 3-Phytylmenadion-d7 (5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3), Phyllochinon-d7 (5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3), Vitamin K1-d7 (5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31D7H39O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
457.74
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
97% (CP Sum of E & Z Isomers)
Form
liquid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
yellow to orange
mp (Schmelzpunkt)
-20 °C
Dichte
0.999 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+7
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)C(=C(C\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C(=O)c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1/i6D3,7D,8D,18D,19D
InChIKey
MBWXNTAXLNYFJB-NYKMUXSXSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Vitamin K-d7-(5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3) ist ein denaturiertes Analogon von Vitamin K, einem fettlöslichen Vitamin. Die Vitamin K-Familie umfasst 2-Methyl-1,4-naphthochinonderivate und zwei natürliche Vitamere, Vitamin K1 (Phyllochinon, kommt in Pflanzen vor) und Vitamin K2 (Menachinon, kommt in tierischen Produkten vor).
Anwendung
Dieses Produkt ist hauptsächlich das E-Isomer.
Vitamin K-d7-(5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3) oder 3-Phytylmenadion-d7-(5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3) kann als Analysestandard zur Quantifizierung der Vitamin K-Konzentration in Nahrungsergänzungen, angereicherten Lebensmitteln oder innerhalb einer komplexen biologischen Matrix eingesetzt werden.
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann je nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotopen.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Role of K vitamins in the regulation of tissue calcification
Vermeer C and Braam L
Journal of Bone and Mineral Metabolism, 19(4), 201-206 (2001)
Study of cytotoxic activity of new 1, 4-naphthoquinone derivatives in murine hepatoma cell line
Stadhiauskaite I, et al.
Biologija, 2, 104-108 (2006)
Regulation of bone remodeling by vitamin K2
Myneni VD and Mezey E
Oral Diseases, 23(8) (2017)