Merck
O003
β-Funaltrexamine hydrochloride
Opioid receptor antagonist, solid
Synonym(e):
β-FNA hydrochloride, (E)-4-[[(5α,6β)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-yl]amino]-4-oxo-2-butenoic acid methyl ester hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H30N2O6 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
490.98
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
β-Funaltrexamine hydrochloride, solid
form
solid
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: 7.5 mg/mL (aqueous solutions should be promptly used), methanol: 7.6 mg/mL (do not store in ethanolic solution; methanolic solutions may be stored for several weeks at 4 °C)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)\C=C\C(=O)N[C@@H]1CC[C@@]2(O)[C@H]3Cc4ccc(O)c5OC1[C@]2(CCN3CC6CC6)c45
InChI
1S/C25H30N2O6.ClH/c1-32-20(30)7-6-19(29)26-16-8-9-25(31)18-12-15-4-5-17(28)22-21(15)24(25,23(16)33-22)10-11-27(18)13-14-2-3-14;/h4-7,14,16,18,23,28,31H,2-3,8-13H2,1H3,(H,26,29);1H/b7-6+;/t16-,18-,23+,24+,25-;/m1./s1
InChI key
BIPHUOBUKMPSQR-NQGXHZAGSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective irreversible μ opioid receptor antagonist that is also a κ opioid receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)