OH30393200
Ohaus® Pen pH Meter
Model ST20M-C
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
epoxy shaft
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30393200
Messbereich Leitfähigkeit
0.00-19.99 mS/cm
pH-Messbereich
0.00-14 pH unit
Messbereich Salzgehalt
0.0-10.0 ppt
Temperaturmessbereich
0.0-99.0 °C
Akkuleistung
4 × 1.5 V, 200 hr life
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable