Merck
OH30251541EU
Ohaus® MB27 Mositure Analyzer
Model MB27, weighing capacity 90 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Synonym(e):
Ohaus® Moisture Analyzer
About This Item
UNSPSC-Code:
41111500
NACRES:
NB.13
Materialien
metal weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30251541EU
Messbereich Wiegekapazität
90 g, resolution: 0.001 g
Waagschalendurchm.
Allgemeine Beschreibung
Combining Speed and Precision in One Moisture Analyzer
Anwendung
Percent Moisture Determination, Percent Solid Determination, Weighing
Leistungsmerkmale und Vorteile
Colour touchscreen display with intuitive icon-based navigation Fast halogen heating technology provides uniform drying for precise and repeatable results Analysis made simple: tare, add your sample, press start and see your results Robust hou
Rechtliche Hinweise
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)