Wichtige Dokumente
O9126
Oxotremorin -sesquifumarat (Salz)
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
1-(4-[1-Pyrrolidinyl]-2-butynyl)-2-pyrrolidinone, 1-(4-[1-Pyrrolidinyl]2-butynyl)-2-pyrrolidinone
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
102-105 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: >10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])C(O)=O)C(O)=O.[H]\C(=C(\[H])C(O)=O)C(O)=O.[H]\C(=C(\[H])C(O)=O)C(O)=O.O=C1CCCN1CC#CCN2CCCC2.O=C3CCCN3CC#CCN4CCCC4
InChI
1S/2C12H18N2O.3C4H4O4/c2*15-12-6-5-11-14(12)10-4-3-9-13-7-1-2-8-13;3*5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-2,5-11H2;3*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;3*2-1+
InChIKey
WLYYOFJEBGHKEC-VQYXCCSOSA-N
Angaben zum Gen
human ... CHRM2(1129)
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)