Wichtige Dokumente
O6881
Oxypurinol
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
1 M NaOH: 49.00-51.00 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow (heated NaOH)
SMILES String
O=C1NC(=O)c2cn[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
InChIKey
HXNFUBHNUDHIGC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)