Wichtige Dokumente
O1136
Monoclonal Anti-Ornithine Decarboxylase (ODC) antibody produced in mouse
clone ODC-29, ascites fluid
Synonym(e):
Ornithine Decarboxylase Antibody, Ornithine Decarboxylase Antibody - Monoclonal Anti-Ornithine Decarboxylase (ODC) antibody produced in mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ODC-29, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 53 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:100
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ODC1(4953)
mouse ... Odc1(18263)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)