Wichtige Dokumente
O0761
Octamethylcyclotetrasiloxan
About This Item
Dampfdichte
1 (vs air)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.396 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17-18 °C (lit.)
Dichte
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
InChIKey
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)