NP4
TERGITOL™
Type NP-4
Beschreibung
non-ionic
Typ
Type NP-4
SMILES String
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)OCCO
InChI
1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
InChIKey
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Polyglycol ether (nonionic) surfactants.
Rechtliche Hinweise
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?