Merck
N8914
Sigma-Aldrich
NSC308848
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
5-amino-2-(2-(diethylamino)ethyl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
Größe auswählen
5 MG
CHF 157.00
CHF 157.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 157.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 157.00
Check Cart for Availability
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: >20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CC)CCN1C(=O)c2cccc3cc(N)cc(C1=O)c23
InChI
1S/C18H21N3O2/c1-3-20(4-2)8-9-21-17(22)14-7-5-6-12-10-13(19)11-15(16(12)14)18(21)23/h5-7,10-11H,3-4,8-9,19H2,1-2H3
InChIKey
QDFFNSUDGUZZSJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
NSC308848 is a small molecular transcription factor inhibitor.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)