Merck
N2766
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-α-D-galactopyranoside
≥98%
About This Item
Lineare Formel:
(β-D-GlcNAc-[1→3]-α-D-GalNAc-1→OC6H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
545.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC2C(O)C(CO)OC(Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C2NC(C)=O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable