Wichtige Dokumente
N2010
α-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt
≥90%
Synonym(e):
α-NADP, α-TPN, α-Triphosphopyridine nucleotide
About This Item
Assay
≥90%
Verunreinigungen
≤1% β-isomer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3OP(O)(O)=O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
Sonstige Hinweise
Vorsicht
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3