MSANGERG
Sanger Arrayed Whole Genome Lentiviral CRISPR Library
Mouse, Glycerol Format
Synonym(e):
CRISPR library, Sanger CRISPR library
Verpackung
pkg of 50 μL (96-well plate)
Anwendung(en)
CRISPR
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Vector: U6-gRNA/PGK-Puro-2A-BFP (gRNA only)
- Simplify the workflow with puromycin selection
- Illuminate CRISPR-expressing cells with BFP
- Flip the expression components into and out of the genome using transposase
Additional Features
- Better, not bigger: Two optimized clones per human gene reduces the time, cost, and scale of screening experiments
- Ready-to-screen: Clones are arrayed in a robotics-friendly 96-well format for high throughput screening; requires plasmid preparation to transfect cells or lentivirus preparation to transduce cells
- Collaborative: Real-time, library validation continues
For detailed information on the Sanger library, click here
Verpackung
Komponenten
Request a Quote or More Information
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Artikel
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.
Protokolle
Erfahren Sie mehr über die Schritte der Sanger-Sequenzierung oder die Methode des Kettenabbruchs, wie die DNA-Sequenzierung funktioniert und wie die Ergebnisse der Sanger-Sequenzierung für Ihre Forschung genau abgelesen werden können.
Learn about Sanger Sequencing steps or the chain termination method and how DNA sequencing works and how to read Sanger Sequencing results accurately for your research.