Wichtige Dokumente
MAK345
Chymotrypsin Activity Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonym(e):
Chymotrypsin Enzyme Activity Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 fluorometric tests
Nachweisverfahren
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
gastrointestinal diseases
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Eignung
Prinzip
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)