Merck
MAK180
Sigma-Aldrich
Hochempfindliches Fructose-Assay-Kit
Sufficient for 100 Fluorometric tests
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.84
Verwendung
sufficient for 100 fluorometric tests
Nachweisverfahren
fluorometric
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Fructose ist ein Monosaccharid, das natürlich in Honig und Früchten vorkommt. Mehrere Studien bringen Fructose in Verbindung mit der Entwicklung des metabolischen Syndroms, insbesondere durch die Förderung von Insulinresistenz der Leber. Sie wird auch mit dem epidemischen Auftreten von Adipositas in Verbindung gebracht. Tierstudien haben gezeigt, dass die Aufnahme hoher Mengen von Fructose während der Schwangerschaft und der Stillzeit zu metabolischen Störungen bei der Mutter und dem Neugeborenen führen können. Fructosemessungen können nützliche Einblicke in metabolische und biochemische Funktionen geben.
Die Fructosekonzentration wird durch einen gekoppelten Enzym-Assay bestimmt, der – proportional zur vorhandenen Fructose – ein fluorometrisches (lex = 535/lem = 587 nm) Produkt ergibt.
Eignung
Das Kit ist ein hochempfindlicher Assay zur Bestimmung des D-Fructose-Gehalts (von 20-100 pmol/Well) in einer Vielzahl von biologischen Proben.
Prinzip
Die Fructosekonzentration wird durch einen gekoppelten Enzym-Assay bestimmt, der – proportional zur vorhandenen Fructose – ein fluorometrisches (λex = 535/λem = 587 nm) Produkt ergibt.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Fructose Assay Buffer
  • Fructose Probe
  • Sample Cleanup Mix
  • Conversion Enzyme
  • Fructose Enzyme Mix
  • Fructose Substrate Mix
  • Fructose Standard, 100 mM