Merck
MAK065
Sigma-Aldrich
Lactat-Assay-Kit II
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonym(e):
Milchsäure-Assay-Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric tests
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
endocrinological disorders, diabetes; cancer
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
L(+)-Lactat ist eine Stoffwechselverbindung, die in Tieren durch die Wirkung des Enzyms Lactatdehydrogenase entsteht. Lactat wird in proliferierenden Zellen unter anaeroben Bedingungen, z. . während des körperlichen Trainings, produziert. Ungewöhnlich hohe Konzentrationen von Lactat werden mit pathologischen Bedingungen in Verbindung gebracht, z. B. mit Krebs, Diabetes und Laktatazidose. L(+)-Lactat ist das Hauptstereoisomer von Lactat, das sich im intermediären Stoffwechsel des menschlichen Körpers bildet und in Konzentrationen von etwa 1–2 mmol/l im Blut vorhanden ist. Dieses Kit ist eine praktische Lösung für die Bestimmung von L(+)-Lactat in biologischen Proben.
Anwendung
Das Lactat-Assay-Kit II wird für die Messung des Lactatgehalts von Proben verwendet.
Eignung
Geeignet für die Detektion von L(+)-Lactat in Kulturmedien, Blut und Zellen.
Prinzip
Die Lactatkonzentration wird mithilfe eines Enzym-Assays bestimmt, der ein kolorimetrisches (450 nm) Produkt ergibt, das proportional zum vorhandenen Lactat generiert wird. Die Proben müssen weder vorbehandelt noch aufgereinigt werden. Die typische Nachweisempfindlichkeit liegt bei 0,02–10 mM Lactat.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
DISC1 regulates lactate metabolism in astrocytes: implications for psychiatric disorders.
Jouroukhin Y, et al.
Translational Psychiatry, 8(1), 76-76 (2018)
Camaron R Hole et al.
Nature communications, 10(1), 2955-2955 (2019-07-06)
Dendritic cells (DCs), a vital component of the innate immune system, are considered to lack antigen specificity and be devoid of immunological memory. Strategies that can induce memory-like responses from innate cells can be utilized to elicit protective immunity in
Metabolic engineering of Methanosarcina acetivorans for lactate production from methane
McAnulty M J, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 114(4), 852-861 (2017)
Yan Jouroukhin et al.
Translational psychiatry, 8(1), 76-76 (2018-04-13)
Our knowledge of how genetic risk variants contribute to psychiatric disease is mainly limited to neurons. However, the mechanisms whereby the same genetic risk factors could affect the physiology of glial cells remain poorly understood. We studied the role of
Cihun-Siyong Alex Gong et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 16(10) (2016-10-01)
This study presents a method of producing flexible electrodes for potentially simultaneously stimulating and measuring cellular signals in retinal cells. Currently, most multi-electrode applications rely primarily on etching, but the metals involved have a certain degree of brittleness, leaving them
Artikel
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.