Merck
MAK006
Sigma-Aldrich
Harnstoff-Assay-Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric tests
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das neue Harnstoff-Testkit, MAK471, ist jetzt erhältlich! Harnstoff ist bei den meisten Tieren das Hauptendprodukt des Stickstoffmetabolismus und entsteht bei einer Reihe von Reaktionen in der Leber, dem so genannten Harnstoffzyklus. Im Harnstoffzyklus wird Ammoniak in Harnstoff umgewandelt, der zur Ausscheidung aus dem Körper über das Blut zu den Nieren transportiert wird. Hohe Harnstoffkonzentrationen im Blut können auf Nierenversagen hinweisen. Der Harnstoffspiegel kann auch als Reaktion auf die Behandlung mit bestimmten Medikamenten wie Kortikosteroiden oder als Reaktion auf eine verminderte Nierenfiltration aufgrund von Dehydrierung oder kongestiver Herzinsuffizienz erhöht sein. Ein gesunkener Harnstoffspiegel im Blut kann als Reaktion auf eine Lebererkrankung oder auf Unterernährung auftreten.
Anwendung
Zur Messung der Harnstoffkonzentration wird ein Harnstoff-Assay-Kit verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Kompatibel mit Handhabungssystemen mit hohem Durchsatz.
Eignung
Geeignet für die Messung der Harnstoffkonzentration in einer Vielzahl von Proben wie Serum, Plasma, Urin usw.
Prinzip
Bei diesem Assay wird die Harnstoffkonzentration durch eine gekoppelte Enzymreaktion bestimmt, die zu einem kolorimetrischen Produkt (570 nm) führt, das proportional zum vorhandenen Harnstoff ist.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protein tyrosine phosphatase 1B deficiency in podocytes mitigates hyperglycemia-induced renal injury.
Ito Y, et al.
Metabolism, Clinical and Experimental, 76, 56-69 (2017)
Inhibition of the RhoGTPase Cdc42 by ML141 enhances hepatocyte differentiation from human adipose-derived mesenchymal stem cells via the Wnt5a/PI3K/miR-122 pathway: impact of the age of the donor.
Chaker D, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 9(1), 167-167 (2018)
Nitrogen excretion: three end products, many physiological roles.
Wright P A.
The Journal of Experimental Biology, 198(2), 273-281 (1995)
Ammonia metabolism and the urea cycle: function and clinical implications.
Dimski D S.
Journal of Veterinary Internal Medicine, 8(2), 73-78 (1994)
Markers of renal function tests.
Gowda S, et al.
North American Journal of Medical Sciences, 2(4), 170-170 (2010)
Protokolle
Assay protocol for the colorimetric detection of Hydroxyproline in biological samples using the Hydroxypoline assay kit.