Empfohlene Produkte
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CSCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N2O3S/c1-7(2)6-9(11(15)16)13-10(14)8(12)4-5-17-3/h7-9H,4-6,12H2,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16)/t8-,9-/m0/s1
InChIKey
PBOUVYGPDSARIS-IUCAKERBSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable