Merck
M9191
Sigma-Aldrich
Microsomes from Liver, Pooled
from rat(Sprague-Dawley), female
Synonym(e):
lab equipment accessory
Größe auswählen
1 VIAL
CHF 136.00
CHF 136.00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 VIAL
CHF 136.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12161501
NACRES:
NA.47
CHF 136.00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rat (Sprague-Dawley)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥20 units/mg protein, pH 7.4, 37 °C
Verpackung
vial of ~10 mg
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Biochem./physiol. Wirkung
Liver microsomes are subcellular particles derived from the endoplasmic reticulum of hepatic cells. These microsomes are a rich source of drug metabolizing enzymes, including cytochrome P-450. Microsome pools from various sources are useful in the study of xenobiotic metabolism and drug interactions.
Einheitendefinition
One unit will reduce 1 nanomole of cytochrome C per minute at pH 7.4 at 37 deg C.
7-ethoxyresorufin O-deethylase activity: One unit will hydroxylate 1.0 picomole paclitaxel per minute at pH 7.4 at 37 deg C.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)